Wichtige Dokumente
1.12513
Supelco
Trifluoroacetic anhydride
for gas chromatography
Synonym(e):
Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, TFAA
About This Item
Lineare Formel:
(CF3CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
206-982-9
NACRES:
NA.21
Dampfdruck
405 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
bp
40 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-65 °C
Dichte
1.51 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
InChIKey
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2