Merck
700251P
Avanti
Taurocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H45NO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
515.70
UNSPSC-Code:
12352211
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 10 mg ((700251P-10MG))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700251P-10mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)