Z511137
Kolben für die Festphasen-Peptidsynthese
capacity 500 mL
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Cap
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
500 mL
Durchm. × H
100 mm × 125 mm , + - 2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Integrierter Rührer für beste Durchmischung! Große Öffnungen (Durchm. 85mm) oben und unten für leichtes Füllen, Entleeren und Reinigen. Fritte herausnehmbar, 6mm Hahn am Kobenboden. Zwei seitliche Öffnungen für die Reagenzzugabe oder Gaseinleitung. Der komplette Kolben besteht aus Deckel, Flaschenkörper, Fritte, Rührer, 1m PTFE-Schlauch 6mm und Dichtkonus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z511137-1EA | 4061832132389 |