Z418528
Aldrich® System 45™ Behälter mit Deckel und gefritteter Scheibe
capacity 60 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Hersteller/Markenname
Aldrich
Länge
105 mm
Kapazität
60 mL
Scheibendurchm.
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rohrreaktor mit 32mm Deckel, mit PTFE-beschichteter Dichtung. Fritter, G0, im Lieferumfang enthalten, so angeordnet, daß das Totvolumen minimal ist. 2mm PTFE-Ventil unten mit Glashahn. Die Ventile werden mit jeweils nur einer Vierteldrehung geöffnet und geschlossen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)