Merck
Z418501
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 Behälter mit Deckel und gefritteter Scheibe
capacity 20 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Materialien
PTFE (cap, valve)
Hersteller/Markenname
Aldrich
Länge
60 mm
Kapazität
20 mL
Scheibendurchm.
20 mm
Filterdurchm.
20 mm
Allgemeine Beschreibung
Rohrreaktor mit 32mm Deckel, mit PTFE-beschichteter Dichtung. Fritter, G0, im Lieferumfang enthalten, so angeordnet, daß das Totvolumen minimal ist. 2mm PTFE-Ventil unten mit Glashahn. Die Ventile werden mit jeweils nur einer Vierteldrehung geöffnet und geschlossen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z418501-1EA4061832111544