Z281999
Coors™ Aluminiumoxidmörser
O.D. × H 50 mm × 26 mm, capacity 7 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41101702
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
alumina
Hersteller/Markenname
Coorstek 60358
AD × H
50 mm × 26 mm
Kapazität
7 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
99.5% Aluminiumoxid. Extrem harte und nichtabsorbierende Oberfläche. Bestellen Sie Mörser und Pistille getrennt.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281999-1EA | 4061833309094 |
Z282049-1EA | 4061833309117 |