Merck
Z247510
Coors Porzellanstößel
for Z247472
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Materialien
porcelain
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66317
Stößel L
157 mm
Allgemeine Beschreibung
Große Pistille, bis auf die Reibfläche glasiert. Reibschale bitte separat bestellen.
Anwendung
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)