Merck
Z112526
Achat-Mörser und -stößel
Standard form, O.D. 95 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Materialien
agate
Tiefe
20 mm
ID
80 mm
AD
95 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Naturachat, mit hochglanzpolierten Oberflächen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z112526-1SET4061832329338