Merck
Z136220
Achat-Mörser und -stößel
Standard form, O.D. 75 mm
Synonym(e):
Agate Mortar, Agate Pestle, Mortar and Pestle Set
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Materialien
agate
Tiefe
15 mm
ID
52 mm
AD
75 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Naturachat, mit hochglanzpolierten Oberflächen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z136220-1EA4061832329734