Z112496
Achat-Mörser und -stößel
Standard form, O.D. 35 mm
Empfohlene Produkte
Materialien
agate
Tiefe
9 mm
ID
27 mm
AD
35 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aus Naturachat, mit hochglanzpolierten Oberflächen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)