Merck
Z409081
Achat-Mörser und -stößel
Deep form, O.D. 100 mm
Synonym(e):
Mortar and Pestle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materialien
agate
Tiefe
35 mm
ID
80 mm
AD
100 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Naturachat, mit hochglanzpolierten Oberflächen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z409081-1EA4061832333199