Z247529
Coors™ Porzellanstößel
for Z247480
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
porcelain
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66320
Stößel L
180 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Große Pistille, bis auf die Reibfläche glasiert. Reibschale bitte separat bestellen.
Anwendung
The Coors™ porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247529-1EA | 4061833568866 |
Z247529-8EA | |
Z247529-8X1EA |