Merck
Z261718
Luer-to-Closed end stopper
Micro-Mate® female Luer, 316 stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.03
Materialien
316 stainless steel
Hersteller/Markenname
Popper 6450
Allgemeine Beschreibung
Edelstahladapter zum sicheren und dichten Verbinden mit anderen Einwegspritzen. Aus V4A Stahll, Leicht zu reinigen korrosionsbeständig. Verchromtes Messing als die preislich günstigere Variante. 10-32 Innengewinde.
Rechtliche Hinweise
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)