Merck
Z277142
Sigma-Aldrich
Aldrich® Deluxe-Satz aus dem Luer-Verschraubungssortiment
for use with small diameterflexible tubing and miniature valves, includes 188 fittings
Synonym(e):
Luer fitting kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41122000
NACRES:
NB.03
Leistungsmerkmale
includes 188 fittings
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Enthält 188 sortierte Nylon-Luer-Verbundstücke und Klemmen für kleine Durchmesser
Flexible Schläuche und Mini-Ventile. Die Teile werden in einem unterteilten PP-Koffer geliefert.
  • 100 Luer (Kern) für 1/16, 3/32, 1/8, 5/32 in. ID Schlauchanschlüsse
  • 15 Drei-Wege-T-Luer (Hülse)
  • 15 Luer (Hülse) Anschlüsse
  • 10 Luer (Kern) für 10-32 UNF Schraubstutzen
  • 10 Luer (Kern) für 1/4-28 UNF Schraubstutzen
  • 38 sortierte Schlauchklemmen
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z277142-1EA4061832110752