3135-U
Female Luer to ¼ in. Hose Barb (nylon)
pkg of 2 ea
Synonym(e):
Air Sampling Pump Accessories
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 2 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for connecting air sampling tubes with male luer to pump tubing
Luftprobennehmer
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)