Merck
Z273554
Sigma-Aldrich
Molykote Hochvakuum-Silikonfett
colorless, weight 5.3 oz (tube)
Synonym(e):
High-Vacuum Silicone Grease, Molykote Grease, Vacuum Grease
About This Item
UNSPSC-Code:
15121900
NACRES:
NB.35
Materialien
colorless
Gewicht
5.3 oz (tube)
Allgemeine Beschreibung
Versiegelt die und verhindert das Einfrieren von Absperrhähnen und Glasschliffverbindungen in Hochvakuumsystem bei Drücken unter 10-6  mmHg. Hitzebeständig (−40 bis 204 °C), niedriger Dampfdruck und chemisch resistent. Farblos. Tube, 150 g.
Anwendung
Dow Corning® Hochvakuum-Silikonfett wird wie folgt verwendet:
  • zum Beschichten der Klonierungsringe für die Selektion und Isolierung von Zellen mit Hypoxanthinphosphoribosyltransferase(HPRT)-Mangel
  • zum Beschichten der Klonierungsringe für die Selektion der transformierten Zellen während des BALB/c-Zelltransformationsassays
  • zum Versiegeln eines Deckglases über einer Petrischale mit Kultur für den Biolumineszenznachweis
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yulia Komarova et al.
The Journal of cell biology, 184(5), 691-706 (2009-03-04)
End binding proteins (EBs) are highly conserved core components of microtubule plus-end tracking protein networks. Here we investigated the roles of the three mammalian EBs in controlling microtubule dynamics and analyzed the domains involved. Protein depletion and rescue experiments showed
Mitra Aliabouzar et al.
Soft matter, 16(28), 6501-6513 (2020-07-01)
Acoustically-responsive scaffolds (ARSs), which are composite fibrin hydrogels, have been used to deliver regenerative molecules. ARSs respond to ultrasound in an on-demand, spatiotemporally-controlled manner via a mechanism termed acoustic droplet vaporization (ADV). Here, we study the ADV-induced, time-dependent micromechanical and