SYNC381730C
Synthware™ chromatography column with reservoir, fritted disc and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm, fritted disc and PTFE stopcock
Synonym(e):
Synthware C381730C, glass chromatograpy column
About This Item
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS35/20
Qualität
for chromatography
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C381730C
Methode(n)
HPLC: suitable
ID × L
13.4 mm × 305 mm
Kapazität
100 mL
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)