SYNC154200
Synthware™ West condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
Synonym(e):
Synthware C154200, distillation condenser, Inland Revenue condenser
About This Item
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C154200
Mantel L
200 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)