Z254258
Individuelle Filteradapter
size 1
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Größe
1
Verpackung
pkg of 12 ea
H × Dicke
21 mm × 2 mm
Boden AD × ID
11 mm × 7 mm
Oberteil AD × ID
21 mm × 17 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z254258-1PAK | 4061832964652 |