Z212644
Ace Pulver-Dosiertrichter
capacity 100 mL
Synonym(e):
funnel powder, glass funnel, glass funnels
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass 723930
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Für Pulver und Feststoffe. Die PTFE-Schraube dosiert alle Feststoffe bis zu einer mittleren Teilchengröße von etwa 25 mesh. Dosierschraube in einem Präzisionkanal geführt. Nr. 15 ACE-Gewinde für leichteres und schnelleres Austauschen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)