Z247340
Coors™ Büchner-Trichter
capacity 400 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Beschreibung
For Filter Paper Diameter (mm): 110
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66244
Höhe
180 mm
Kapazität
400 mL
Plattendurchm.
114 mm
Durchmesser
95 mm, perforated
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Porzellan, mit fester Lochplatte. Glasierte Oberfläche
Anwendung
The Coors™ porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247340-1EA | 4061833577912 |
Z247340-4EA | |
Z247340-4X1EA |