Merck
Z419885
Sigma-Aldrich
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 50 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14608-0000
Kapazität
50 mL
Plattendurchm.
36 mm
Plattenrand H
35 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus einem Stück gefertigt, Frittenplatte grob. Mit und ohne Rundfilter zu verwenden. Maximale Arbeitstemperatur: 52°C (125°F)
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)