Merck
Z254266
Sigma-Aldrich
Individuelle Filteradapter
size 2
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Größe
2
Verpackung
pkg of 12 ea
H × Dicke
21 mm × 2.5 mm
Boden AD × ID
16 mm × 11 mm
Oberteil AD × ID
27 mm × 22 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)