Merck
Z120707
Sigma-Aldrich
Aldrich® Weithals-Dewar-Kolben
plastic mesh housing, capacity 1,000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
wide-mouth
Verbindung
Joints neck (70)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
ID × Tiefe
7 mm × 30.2 mm
ID
7.0 cm
Kapazität
1,000 mL
Tiefe × Gesamt-H
30.2 cm × 33.7 cm
Allgemeine Beschreibung
Borosilikatglas mit Aluminium-oder Kunststoffnetz-Schutzhülle und mit verbreitertem, beschwertem Aluminiumfuss.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)