Z103128
Aldrich® Weithals-Dewar-Kolben
aluminum housing, capacity 4,300 mL
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
wide-mouth
Verbindung
Joints neck (143)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
ID
14.3 cm
Kapazität
4,300 mL
Tiefe × Gesamt-H
30.5 cm × 36.5 cm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilikatglas mit Aluminium-oder Kunststoffnetz-Schutzhülle und mit verbreitertem, beschwertem Aluminiumfuss.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z103128-1EA | 4061832131207 |