Merck
Z120758
Sigma-Aldrich
Aldrich® Weithals-Dewar-Kolben
aluminum housing, capacity 350 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
wide-mouth
Verbindung
Joints neck (70)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
ID
7.0 cm
Kapazität
350 mL
Tiefe × Gesamt-H
12.5 cm × 15.7 cm
Allgemeine Beschreibung
Borosilikatglas mit Aluminium-oder Kunststoffnetz-Schutzhülle und mit verbreitertem, beschwertem Aluminiumfuss.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)