Z107530
Aldrich® Dewar-Kolben, niedere Form
capacity 275 mL, hemispherical, depth 5 1/2 cm
Alle Fotos(4)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
Joints neck (100)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
fits flask 250 mL
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
ID
10 cm
Kapazität
275 mL
Tiefe
5 1/2 cm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für Reaktionen die niedrige Temperaturen und Magnetrührer erfordern. Flache Form in halbkugeliger oder zylindrischer (halbflacher Boden) Ausführung. Borosilikatglas mit Aluminium-Schutzhülle.
Aldrich low form dewar flask can be used in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. It has a shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. The dewar flask is made of borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z107530-1EA | 4061837590061 |