Merck
Z100250
Sigma-Aldrich
Diazald® Kit mit Clear-Seal Verbindungen
joint: ST/NS 19/22
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das Diazald-Kit ist eine Destillationsapparatur aus Glas zur sicheren Diazomethanherstellung (~100 mmol). Glasgeräte ohne scharfe Kanten oder Schliffverbindungen sind von de Boer and Backer [Org. Syn., Coll. Vol. 4, 250 (1963)] empfohlen. Das Diazald-Kit hat 19/22 Clear-Seal-Verbindungen, die auch bei Vakuum-Applikationen nicht gefettet werden müssen und so die Gefahr einer Verunreinigung durch Schlifffett ausschließen. Die Glasgeräte sollten vorsichtig gereinigt werden, ohne Drahtbürsten, die die Innenseiten zerkratzen könnten. Fordern Sie für weitere Informationen das Technical Information Bulletin Nr. AL-180 an, eine Übersicht über Herstellung und Reaktionen von Diazomethan finden Sie in Aldrichim. Acta, 16, 3 (1983).
Rechtliche Hinweise
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • Z100307Aldrich® West condenser w/ Clear-Seal joint, joint: ST/NS 19/22, pkg of 1 eaSDB
  • Z100293Aldrich® bent vacuum-distilling adapter, w/ Clear-Seal joints, joint: ST/NS 19/22SDB
  • Z100269Aldrich® Claisen adapter, with Clear-Seal joints, bottom and side joint: ST/NS 19/22, top joint: ST/NS 19/22SDB
  • Z100277Aldrich® three-way adapter with Clear-Seal joints, With Clear-Seal joints, joint: ST/NS 19/22SDB
  • Z100315Distilling column, L 200 mm, joint: ST/NS 19/22 Clear-Seal jointsSDB
  • Z122513Gas-inlet tube for Aldrich® Glassware kits, pkg of 1 eaSDB
  • Z100323Aldrich® single-neck round-bottom flask with Clear-Seal joint, capacity 25 mLSDB
  • Z100331Aldrich® single-neck round-bottom flask with Clear-Seal joint, capacity 50 mLSDB
  • Z100358Aldrich® single-neck round-bottom flask with Clear-Seal joint, capacity 100 mLSDB
  • Z100366Aldrich® single-neck round-bottom flask with Clear-Seal joint, capacity 250 mLSDB
  • Z100374Aldrich® single-neck round-bottom flask with Clear-Seal joint, capacity 500 mLSDB
  • Z106283Wheaton connecting adapter, To male Clear-Seal joint, joint: ST/NS 19/22SDB
  • Z100390PTFE stopper for Macro Diazald® kit, joint: ST/NS 19/22SDB
  • Z100382Separatory funnel with PTFE stopcock and 19/22 Clear-Seal joint, capacity 125 mLSDB
Alle anzeigen (14)
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joaquim Vila et al.
Applied and environmental microbiology, 75(19), 6232-6239 (2009-08-12)
The pyrene-degrading Mycobacterium sp. strain AP1 grew in nutrient-supplemented artificial seawater with a heavy fuel oil as the sole carbon source, causing the complete removal of all linear (C(12) to C(40)) and branched alkanes from the aliphatic fraction, as well
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z100250-1KT4061832131146