Merck
Z100315
Sigma-Aldrich
Distilling column
L 200 mm, joint: ST/NS 19/22 Clear-Seal joints
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS19/22 Clear-Seal joints
Länge
200 mm
AD
30 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)