Merck
Z419761
Sigma-Aldrich
Diazald® set with System 45 compatible connections
Glassware set, complete
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das bewährte Glasset, jetzt im neuen Design mit Anschlüssen in System 45. Keine verklemmten Schliffe mehr! Zur sicheren Handhabung von Diazomethan bis etwa 100mmol. Einteilige Destillationsbrücke.Achtung: Etherfalle bitte separat bestellen.
Rechtliche Hinweise
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
System 45 is a trademark of John Babashak
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Addition funnel, 60mL with PTFE valve
  • Distillation head, pkg of 1 ea
  • PTFE inlet adapter, for 8mm tubing
  • PTFE inlet adapter, for 13mm tubing
  • PTFE vacuum adapter, for 10mm tubing
  • Round bottom flask, 100mL
  • Solid-top cap, with PTFE liner, 25mm
  • Aldrich® System 45 solid-top caps, diam. 32 mm
Alle anzeigen (8)
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • Z417432System 45 quick-disconnect fittings, pkg of 10 eaSDB
  • Z418439O-rings, Viton®, size 2-011, for use with quick disconnect fittings, Z417432, pack of 10 eaSDB
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z419761-1SET4061832115566