Merck
W251820
Sigma-Aldrich
Geranyl isovalerate
natural (US), ≥95%, FG
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.37
FEMA-Nummer:
2518
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
09.453
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
apple; blueberry; green; fruity; pineapple
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agentur:
follows IFRA guidelines
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
279 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apple; blueberry; green; fruity; pineapple
SMILES String
CC(C)CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-12(2)7-6-8-14(5)9-10-17-15(16)11-13(3)4/h7,9,13H,6,8,10-11H2,1-5H3/b14-9+
InChIKey
SOUKTGNMIRUIQN-NTEUORMPSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)