Wichtige Dokumente
W340804
Methyldihydrojasmonat, Gemisch aus cis und trans
≥96%, FG
Synonym(e):
(3-Oxo-2-pentyl-cyclopentyl)-essigsäure-methylester, Methyl-(3-oxo-2-pentyl-cyclopentyl)-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
paraffin: soluble
propylene glycol: soluble
Dichte
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
jasmine; floral
SMILES String
CCCCCC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChIKey
KVWWIYGFBYDJQC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W340804-1KG-K | 4061837551741 |
W340804-5KG | |
W340804-5KG-K | 4061837551758 |
W340804-SAMPLE-K | 4061837536090 |
W340804-10KG | |
W340804-10KG-K | 4061837551734 |
W340804-1KG | |
W340804-SAMPLE |