Wichtige Dokumente
W251216
Geranyl butyrate
natural, ≥95%, FG
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
151-153 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; fruity; waxy; rose; sweet
SMILES String
[H]\C(CC\C(C)=C(/[H])COC(=O)CCC)=C(/C)C
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,10H,5-7,9,11H2,1-4H3/b13-10+
InChIKey
ZSBOMYJPSRFZAL-JLHYYAGUSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W251216-100G | |
W251216-1KG-K | 4061837876981 |
W251216-4KG | |
W251216-SAMPLE | |
W251216-100G-K | 4061834404293 |
W251216-1KG | |
W251216-4KG-K | 4061836712112 |
W251216-SAMPLE-K | 4061834404309 |