Wichtige Dokumente
W221910
Butyraldehyd
natural, FG
Synonym(e):
Butanal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
90 mmHg ( 20 °C)
Assay
95%
Selbstzündungstemp.
390 °F
Expl.-Gr.
12.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−96 °C (lit.)
Dichte
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
cocoa; green; musty; pungent
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?