MT51343185
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
Friscolyt-B, volume 25 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51343185
Volumen
25 mL
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MT51343185 | |
MT51343185-1EA | |
MT51343185-25ML |