Merck
CRM47285
Supelco
TO11/IP-6A Aldehyd/Keton-DNPH-Mischung
certified reference material, 15 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
15 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkt′s. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird in Übereinstimmung mit ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Analyt
Beschreibung
    Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    2,5-Dimethylbenzaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Hexaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    o-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    m-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    p-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Alle anzeigen (15)
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)