MT51350076
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
Friscolyt-B, volume 250 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41101900
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350076
Volumen
250 mL
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)