59962
Leitfähigkeitsstandard
conductivity 5000 μS/cm at 25 °C
Synonym(e):
Calibration standard for conductivity meter
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
≤2.5% KCl (T)
Leitfähigkeit
4950-5050 μS/cm at 25 °C
Dichte
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Anwendung
Standard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?