Wichtige Dokumente
M5156
3-Methylpyrrol
liquid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Farbe
yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1cc[nH]c1
InChI
1S/C5H7N/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4,6H,1H3
InChIKey
FEKWWZCCJDUWLY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Packaged under argon
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cornforth, J., et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1459-1459 (1990)