Wichtige Dokumente
393207
Diethyl-3,4-pyrroldicarboxylat
98%
Synonym(e):
3,4-Bis(ethoxycarbonyl)pyrrole, 3,4-Diethyl 1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate, Diethyl 1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate, Diethyl pyrrole-3,4-dicarboxylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
147-149 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1c[nH]cc1C(=O)OCC
InChI
1S/C10H13NO4/c1-3-14-9(12)7-5-11-6-8(7)10(13)15-4-2/h5-6,11H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
QKXBVVVYILIRDO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?