GF83376704
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 50 mm, L 1000 mm, clear amber
Synonym(e):
SU307950
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 833-767-04
Länge
1000 mm
Durchmesser
50 mm
Farbe
clear amber
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)