Wichtige Dokumente
SMB00150
2,4-dihydroxyheptadec-16-enyl acetate
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)OC[C@@H](O)C[C@@H](O)CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C19H36O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(21)15-19(22)16-23-17(2)20/h3,18-19,21-22H,1,4-16H2,2H3/t18-,19-/m0/s1
InChIKey
NLBYRERHXBTBBR-OALUTQOASA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)