Merck
Z137375
Sigma-Aldrich
Ace Welle, Präzisionsschliff
diam. × L 6 mm × 318 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
Materialien
glass
Beschreibung
With button
Leistungsmerkmale
for flask size 50 ‑ 250 mL
Hersteller/Markenname
Ace Glass 953406
Durchm. × L
6 mm × 318 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z137375-1EA4061832347486