Merck
484407
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-propanol
greener alternative
≥99.5%
Synonym(e):
DOWANOL® PM, Propylenglycolmonomethylether, Propylenglykol-methylether
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.12
Beilstein:
1731270
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.5%
Anwendung(en):
microbiology
bp:
118-119 °C (lit.)
Dampfdruck:
10.9 mmHg ( 25 °C)
Dampfdichte
3.12 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10.9 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
532 °F
Expl.-Gr.
13.8 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤0.001% water
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-97 °C
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
microbiology
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CC(O)COC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Methoxy-2-propanol (Propylenglycol-methylether, PGME) ist ein Glycolether und kann durch die Reaktion von Propylenoxid mit Methanol in Gegenwart von ZnMgAl (Zink-Magnesium-Aluminium)-Katalysatoren synthetisiert werden. Sein Abbau durch Mikroorganismen in unterschiedlichen Bodentypen wurde untersucht. Werte für die orale Referenzdosis (RfD) und die Inhalations-Referenzkonzentration (RfC) von PGME wurden in Inhalationsstudien an F344-Ratten und B6C3F1-Mäusen ermittelt.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Monoether, insbesondere Propylenglykolmethylether (PGME), werden in der pharmazeutischen, chemischen und kosmetischen Industrie häufig als umweltfreundliche Lösungsmittel für feinchemische Synthesen verwendet und stehen somit im Einklang mit der Initiative „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
88.7 °F - closed cup - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
31.5 °C - closed cup - (External MSDS)
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Influence of acid-base properties of ZnMgAl-mixed oxides for the synthesis of 1-methoxy-2-propanol.
Cheng W, et al.
Applied Clay Science, 42(1), 111-115 (2008)
Biodegradation of glycol ethers in soil.
Gonsior SJ and West RJ.
Environmental Toxicology and Chemistry / Setac, 14(8), 1273-1279 (1995)
J Y Domoradzki et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 75(1), 31-39 (2003-07-15)
The kinetic equivalency of propylene glycol monomethyl ether (PGME), derived from propylene glycol monomethyl ether acetate (PGMEA), as well as the parent compound (PGME) following intravenous administration to Fischer 344 rats was evaluated. In addition, in vitro hydrolysis rates of
Nancy B Hopf et al.
Toxicology letters, 211(1), 77-84 (2012-03-17)
Aging adults represent the fastest growing population segment in many countries. Physiological and metabolic changes in the aging process may alter how aging adults biologically respond to pollutants. In a controlled human toxicokinetic study (exposure chamber; 12 m³), aging volunteers
H H Emmen et al.
Toxicology letters, 140-141, 249-259 (2003-04-05)
The objective of this study was to establish the possible occurrence of eye irritation and subjective symptoms in human volunteers exposed to propylene glycol monomethyl ether (PGME) vapour at concentrations of 0, 100 and 150 ppm. Testing was conducted in