Wichtige Dokumente
484253
Di(propylenglycol)methylether, Isomermischung
≥99%
Synonym(e):
DOWANOL® DPM
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.4 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
Dichte
0.951 g/mL at 25 °C
SMILES String
O(C(CO)C)CC(OC)C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
484253-1L | 4061837798320 |
484253-5L |