Merck
901255
Sigma-Aldrich
1-Ethoxy-2-propanol
≥95%
Synonym(e):
1-Ethoxypropan-2-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n/D 1.407
Dichte
0.898 g/mL
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-7-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Useful building block for synthesis. 1-Ethoxy-2-propanol may be used in the preparation of 1-ethoxy-2-bromopropane using phosphorus tribromide. This product was previously listed as CDS000221.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
101.3 °F
Flammpunkt (°C)
38.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reaction of 2-Alkoxymethylthiiranes with Lithium Aluminum Hydride and with Secondary Amines.
Jacob R L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26 (9), 3472-3476 (1961)