GF72539680
Platinum/Iridium
wire, Pt70%/Ir30%, length 5 m, 0.05 mm diameter, temper as drawn
Synonym(e):
PT055121
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 725-396-80
Länge
5 m
Durchmesser
0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)