Merck
GF43243400
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.05 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Synonym(e):
PT055121
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 432-434-00
Länge
1 m
Durchmesser
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)