GF64959733
Platinum-iridium alloy, Pt75Ir25
0.1m wire, 0.1mm diameter, clad with 0.1mm thickness platinum, weight is for the 0.1mm diameter pt75/ir25 core only
Synonym(e):
PT235150
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 649-597-33
L × Durchm. × Dicke
0.1 m × 0.1 mm × 0.1 mm
L × Dicke × Durchm.
0.1 m × 0.1 mm × 0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)