Merck
GF14487329
Platinum/Iridium
rod, Pt 80%/Ir 20%, 1.3 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Synonym(e):
PT047913
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 144-873-29
Länge
200 mm
Durchmesser
1.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)